Merck
ADVH303BC418
AChemBlock
tert-butyl (3S,4S)-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4S)-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(13)11-5-7(12)8(6-11)14-4/h7-8,12H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
XAJCELXHUNUFBB-YUMQZZPRSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q63611-tert-butyl-3s-4s-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (3s,4s)-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q63611-tert-butyl-3s-4s-3-hydroxy-4-methoxypyrrolidine-1-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)