Merck
ADVH303BBF7D
AChemBlock
tert-butyl 7-oxo-1-azaspiro[3.5]nonane-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.31
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 7-oxo-1-azaspiro[3.5]nonane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO3/c1-12(2,3)17-11(16)14-9-8-13(14)6-4-10(15)5-7-13/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
BSXLFLVQYIITLZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q63371-tert-butyl-7-oxo-1-azaspiro-3-5-nonane-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 7-oxo-1-azaspiro[3.5]nonane-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q63371-tert-butyl-7-oxo-1-azaspiro-3-5-nonane-1-carboxylate.html