Merck
ADVH303BA46C
AChemBlock
tert-butyl (((3S,4R)-4-fluoropyrrolidin-3-yl)methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.27
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (((3S,4R)-4-fluoropyrrolidin-3-yl)methyl)carbamate
Inchi Code
1S/C10H19FN2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-5-7-4-12-6-8(7)11/h7-8,12H,4-6H2,1-3H3,(H,13,14)/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
UMQUBAWDZABAPY-YUMQZZPRSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q55794-tert-butyl-3s-4r-4-fluoropyrrolidin-3-yl-methyl-carbamate.html
Synonym
tert-butyl (((3s,4r)-4-fluoropyrrolidin-3-yl)methyl)carbamate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q55794-tert-butyl-3s-4r-4-fluoropyrrolidin-3-yl-methyl-carbamate.html