Merck
ADVH303B9AFE
AChemBlock
6-chloro-1H-indazole-4-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.59
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-1H-indazole-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O/c9-6-1-5(4-12)7-3-10-11-8(7)2-6/h1-4H,(H,10,11)
InChI Key
SHIGJAXFNBIZHA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/q53040-6-chloro-1h-indazole-4-carbaldehyde.html
Synonym
6-chloro-1h-indazole-4-carbaldehyde
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q53040-6-chloro-1h-indazole-4-carbaldehyde.html