Merck
ADVH303B98D3
AChemBlock
(1S,5R)-bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
96.13
MDL番号:
Iupac Name
(1S,5R)-bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
Inchi Code
1S/C6H8O/c7-6-2-1-4-3-5(4)6/h4-5H,1-3H2/t4-,5+/m1/s1
InChI Key
HFCMQKFXCMZZMZ-UHNVWZDZSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
Yellow to Orange Liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/q52888-1s-5r-bicyclo-3-1-0-hexan-2-one.html
Synonym
(1s,5r)-bicyclo[3.1.0]hexan-2-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q52888-1s-5r-bicyclo-3-1-0-hexan-2-one.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)