Merck
ADVH303B965F
AChemBlock
2-(tert-butyl) 3-ethyl (1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,3-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.31
MDL番号:
Iupac Name
2-tert-butyl 3-ethyl (1S,3S,5S)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,3-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C13H21NO4/c1-5-17-11(15)10-7-8-6-9(8)14(10)12(16)18-13(2,3)4/h8-10H,5-7H2,1-4H3/t8-,9-,10-/m0/s1
InChI Key
QHWOZJGWXZDMDZ-GUBZILKMSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/q52196-2-tert-butyl-3-ethyl-1s-3s-5s-2-azabicyclo-3-1-0-hexane-2-3-dicarboxylate.html
Synonym
2-(tert-butyl) 3-ethyl (1s,3s,5s)-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2,3-dicarboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/q52196-2-tert-butyl-3-ethyl-1s-3s-5s-2-azabicyclo-3-1-0-hexane-2-3-dicarboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)