Merck
ADVH1F1C5B6C
AChemBlock
tert-butyl cis-4-[[(1S)-1-phenylethyl]amino]tetrahydrofuran-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.39
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3S,4R)-4-(((S)-1-phenylethyl)amino)tetrahydrofuran-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C17H25NO3/c1-12(13-8-6-5-7-9-13)18-15-11-20-10-14(15)16(19)21-17(2,3)4/h5-9,12,14-15,18H,10-11H2,1-4H3/t12-,14+,15-/m0/s1
InChI Key
GEWPFVRZMVMRHZ-CFVMTHIKSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p50104-tert-butyl-cis-4-1s-1-phenylethyl-amino-tetrahydrofuran-3-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl (3s,4r)-4-(((s)-1-phenylethyl)amino)tetrahydrofuran-3-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p50104-tert-butyl-cis-4-1s-1-phenylethyl-amino-tetrahydrofuran-3-carboxylate.html