Merck
ADVH14DBE99D
AChemBlock
7-fluoro-1H-Indole-6-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.15
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-1H-indole-6-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6FNO2/c10-7-6(9(12)13)2-1-5-3-4-11-8(5)7/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI Key
LJUIVYSSKFZMBU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p51682-7-fluoro-1h-indole-6-carboxylic-acid.html
Synonym
7-fluoro-1h-indole-6-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p51682-7-fluoro-1h-indole-6-carboxylic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)