Merck
ADVH14DBE45B
AChemBlock
1,1-diethyl 3-fluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
218.23
MDL番号:
Iupac Name
diethyl 3-fluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C10H15FO4/c1-3-14-8(12)10(5-7(11)6-10)9(13)15-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
GTRGNFQDSKPLES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p49237-1-1-diethyl-3-fluorocyclobutane-1-1-dicarboxylate.html
Synonym
diethyl 3-fluorocyclobutane-1,1-dicarboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p49237-1-1-diethyl-3-fluorocyclobutane-1-1-dicarboxylate.html