Merck
ADVH14DBDF43
AChemBlock
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.14
MDL番号:
Iupac Name
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H9F3O2/c8-7(9,10)4-6(5(11)12)2-1-3-6/h1-4H2,(H,11,12)
InChI Key
XRIDSIZKSOTJFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p44760-1-2-2-2-trifluoroethyl-cyclobutane-1-carboxylic-acid.html
Synonym
1-(2,2,2-trifluoroethyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44760-1-2-2-2-trifluoroethyl-cyclobutane-1-carboxylic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)