Merck
ADVH14DBDE98
AChemBlock
cis-2-Benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
249.27
MDL番号:
Iupac Name
(1R,2S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)cyclobutane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H15NO4/c15-12(16)10-6-7-11(10)14-13(17)18-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2,(H,14,17)(H,15,16)/t10-,11+/m1/s1
InChI Key
ZNRUEEQIUVKKBL-MNOVXSKESA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p44602-cis-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic-acid.html
Synonym
(1r,2s)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)cyclobutane-1-carboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p44602-cis-2-benzyloxycarbonylaminocyclobutanecarboxylic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)