Merck
ADVH14DBDAD8
AChemBlock
7-chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.61
MDL番号:
Iupac Name
7-chloro-1-methyl-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-11-5-3-7-8(11)6(9)2-4-10-7/h2-5H,1H3
InChI Key
LXOACAFBFHCWDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p47897-7-chloro-1-methyl-1h-pyrrolo-3-2-b-pyridine.html
Synonym
7-chloro-1-methyl-1h-pyrrolo[3,2-b]pyridine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p47897-7-chloro-1-methyl-1h-pyrrolo-3-2-b-pyridine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)