Merck
ADVH14DBD666
AChemBlock
3-oxocyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.11
MDL番号:
Iupac Name
3-oxo-1,1-cyclobutanedicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H6O5/c7-3-1-6(2-3,4(8)9)5(10)11/h1-2H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI Key
QTZIWJVUUXVIKM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p48899-3-oxocyclobutane-1-1-dicarboxylic-acid.html
Synonym
3-oxocyclobutane-1,1-dicarboxylic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p48899-3-oxocyclobutane-1-1-dicarboxylic-acid.html