Merck
ADVH14DBCEFE
AChemBlock
3-[3-(Benzyloxy)propoxy]-1-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.3
MDL番号:
Iupac Name
3-(3-(benzyloxy)propoxy)propan-1-ol
Inchi Code
1S/C13H20O3/c14-8-4-9-15-10-5-11-16-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-3,6-7,14H,4-5,8-12H2
InChI Key
DOUPLUVTKZLBJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/p38509-3-3-benzyloxy-propoxy-1-propanol.html
Synonym
3-(3-(benzyloxy)propoxy)propan-1-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38509-3-3-benzyloxy-propoxy-1-propanol.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)