Merck
ADVH14DBCE9F
AChemBlock
Methyl 2-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
286.17
MDL番号:
Iupac Name
methyl [3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]acetate
Inchi Code
1S/C11H8F6O2/c1-19-9(18)4-6-2-7(10(12,13)14)5-8(3-6)11(15,16)17/h2-3,5H,4H2,1H3
InChI Key
URDXSDHDNSBKHI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p34853-methyl-2-3-5-bis-trifluoromethyl-phenyl-acetate.html
Synonym
methyl 2-(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)acetate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34853-methyl-2-3-5-bis-trifluoromethyl-phenyl-acetate.html