Merck
ADVH14DBCD4B
AChemBlock
3-(2,4-Difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.63
MDL番号:
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO.ClH/c10-6-1-2-9(8(11)3-6)13-7-4-12-5-7;/h1-3,7,12H,4-5H2;1H
InChI Key
DZGOPXZJIMJNDN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
off-white to pale yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p34834-3-2-4-difluorophenoxy-azetidine-hydrochloride.html
Synonym
3-(2,4-difluorophenoxy)azetidine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p34834-3-2-4-difluorophenoxy-azetidine-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)