Merck
ADVH14DBCB28
AChemBlock
(S)-a-(Cbz-amino)tetrahydro-2H-pyran-4-acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
293.32
MDL番号:
Iupac Name
(S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO5/c17-14(18)13(12-6-8-20-9-7-12)16-15(19)21-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2,(H,16,19)(H,17,18)/t13-/m0/s1
InChI Key
VTENIAVLDXOKCR-ZDUSSCGKSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/p42667-s-a-cbz-amino-tetrahydro-2h-pyran-4-acetic-acid.html
Synonym
(S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-2-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)acetic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p42667-s-a-cbz-amino-tetrahydro-2h-pyran-4-acetic-acid.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)