Merck
ADVH14DBBCCD
AChemBlock
2-Methoxy-2-methyl-1-propanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.62
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-2-methyl-1-propanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H13NO.ClH/c1-5(2,4-6)7-3;/h4,6H2,1-3H3;1H
InChI Key
QGSZWELPEYEFQO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p35337-2-methoxy-2-methyl-1-propanamine-hydrochloride.html
Synonym
2-methoxy-2-methylpropan-1-amine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p35337-2-methoxy-2-methyl-1-propanamine-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)