Merck
ADVH14DBB38B
AChemBlock
1-(Aminomethyl)-cycloheptanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
143.23
MDL番号:
Iupac Name
1-(aminomethyl)cycloheptanol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c9-7-8(10)5-3-1-2-4-6-8/h10H,1-7,9H2
InChI Key
ZOIJDKLCFSGRFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/p38009-1-aminomethyl-cycloheptanol.html
Synonym
1-(aminomethyl)cycloheptan-1-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/p38009-1-aminomethyl-cycloheptanol.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)