Merck
ADVH0430B5B7
AChemBlock
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.62
MDL番号:
Iupac Name
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7ClN2O2/c1-14-9(13)8-3-6(10)2-7-4-11-5-12(7)8/h2-5H,1H3
InChI Key
NDVBYCSLGUSGKI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o33123-methyl-7-chloroimidazo-1-5-a-pyridine-5-carboxylate.html
Synonym
methyl 7-chloroimidazo[1,5-a]pyridine-5-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o33123-methyl-7-chloroimidazo-1-5-a-pyridine-5-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)