Merck
ADVH0430B3E1
AChemBlock
4-(5-Bromo-3-fluoropyridin-2-yl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
261.09
MDL番号:
Iupac Name
4-(5-bromo-3-fluoropyridin-2-yl)morpholine
Inchi Code
1S/C9H10BrFN2O/c10-7-5-8(11)9(12-6-7)13-1-3-14-4-2-13/h5-6H,1-4H2
InChI Key
FTAJAYDJLKWPBI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32654-4-5-bromo-3-fluoropyridin-2-yl-morpholine.html
Synonym
4-(5-bromo-3-fluoropyridin-2-yl)morpholine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32654-4-5-bromo-3-fluoropyridin-2-yl-morpholine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)