Merck
ADVH0430B3C0
AChemBlock
6-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-8-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
150.14
MDL番号:
Iupac Name
6-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-8(5H)-one
Inchi Code
1S/C6H6N4O/c1-4-2-5(11)6-8-7-3-10(6)9-4/h2-3,9H,1H3
InChI Key
VVQUAWREPHCLDH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32621-6-methyl-1-2-4-triazolo-4-3-b-pyridazin-8-ol.html
Synonym
6-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-8-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32621-6-methyl-1-2-4-triazolo-4-3-b-pyridazin-8-ol.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)