Merck
ADVH0430B2F9
AChemBlock
7,8-Dihydro-5H-pyrano[4,3-d]pyrimidine-2,4-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.15
MDL番号:
Iupac Name
1,5,7,8-tetrahydro-2H-pyrano[4,3-d]pyrimidine-2,4(3H)-dione
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c10-6-4-3-12-2-1-5(4)8-7(11)9-6/h1-3H2,(H2,8,9,10,11)
InChI Key
RTOCALLBHPIPEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o32422-7-8-dihydro-5h-pyrano-4-3-d-pyrimidine-2-4-diol.html
Synonym
7,8-dihydro-5h-pyrano[4,3-d]pyrimidine-2,4-diol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32422-7-8-dihydro-5h-pyrano-4-3-d-pyrimidine-2-4-diol.html