Merck
ADVH0430B218
AChemBlock
ethyl 4-chloro-2,2-dimethylbutanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.66
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2,2-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C8H15ClO2/c1-4-11-7(10)8(2,3)5-6-9/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
NTPXZPHIALBTDR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless to light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/o32194-ethyl-4-chloro-2-2-dimethylbutanoate.html
Synonym
ethyl 4-chloro-2,2-dimethylbutanoate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o32194-ethyl-4-chloro-2-2-dimethylbutanoate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)