Merck
ADVH0430A83E
AChemBlock
4-bromo-1-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
253.1
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-1-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2-ol
Inchi Code
1S/C10H9BrN2O/c11-7-2-1-3-8-9(7)12-10(14)13(8)6-4-5-6/h1-3,6H,4-5H2,(H,12,14)
InChI Key
CCIKBEPPBQBVCI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/o29677-4-bromo-1-cyclopropyl-1h-benzo-d-imidazol-2-3h-one.html
Synonym
4-bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2h-benzo[d]imidazol-2-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/o29677-4-bromo-1-cyclopropyl-1h-benzo-d-imidazol-2-3h-one.html