Merck
ADV947322494
AChemBlock
Ethyl 2-chloroquinoline-7-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.67
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-chloroquinoline-7-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-2-16-12(15)9-4-3-8-5-6-11(13)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
PWBLMBXLGXIVHF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l22009-ethyl-2-chloroquinoline-7-carboxylate.html
Synonym
ethyl 2-chloroquinoline-7-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l22009-ethyl-2-chloroquinoline-7-carboxylate.html