Merck
ADV947321915
AChemBlock
7-Bromo-2,4,6-trichloroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
311.39
MDL番号:
Iupac Name
7-bromo-2,4,6-trichloroquinoline
Inchi Code
1S/C9H3BrCl3N/c10-5-2-8-4(1-7(5)12)6(11)3-9(13)14-8/h1-3H
InChI Key
YVPHHSFKEDTUQG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/l22144-7-bromo-2-4-6-trichloroquinoline.html
Synonym
7-bromo-2,4,6-trichloroquinoline
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l22144-7-bromo-2-4-6-trichloroquinoline.html