Merck
ADV947321870
AChemBlock
N,N-Dibenzyl-1-phenylmethanesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
351.47
MDL番号:
Iupac Name
N,N-dibenzyl(phenyl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C21H21NO2S/c23-25(24,18-21-14-8-3-9-15-21)22(16-19-10-4-1-5-11-19)17-20-12-6-2-7-13-20/h1-15H,16-18H2
InChI Key
YGOVXYMJXKKSOV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l21322-n-n-dibenzyl-1-phenylmethanesulfonamide.html
Synonym
n,n-dibenzyl-1-phenylmethanesulfonamide
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l21322-n-n-dibenzyl-1-phenylmethanesulfonamide.html