Merck
ADV947321488
AChemBlock
8-Bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.01
MDL番号:
Iupac Name
8-bromo[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H3BrN4/c6-4-1-7-2-10-3-8-9-5(4)10/h1-3H
InChI Key
PWBGVYGIQJQOKQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/l21524-8-bromo-1-2-4-triazolo-4-3-c-pyrimidine.html
Synonym
8-bromo-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l21524-8-bromo-1-2-4-triazolo-4-3-c-pyrimidine.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)