Merck
ADV638393544
AChemBlock
[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]acetic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.71
MDL番号:
Iupac Name
[4-(ethoxycarbonyl)-1-piperidinyl]acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO4.ClH/c1-2-15-10(14)8-3-5-11(6-4-8)7-9(12)13;/h8H,2-7H2,1H3,(H,12,13);1H
InChI Key
TZNPLQSBQFDISU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/l21145-4-ethoxycarbonyl-piperidin-1-yl-acetic-acid-hydrochloride.html
Synonym
2-(4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l21145-4-ethoxycarbonyl-piperidin-1-yl-acetic-acid-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)