Merck
ADV638392766
AChemBlock
N-(pyrrolidin-3-yl)methanesulfonamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.69
MDL番号:
Iupac Name
N-(3-pyrrolidinyl)methanesulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H12N2O2S.ClH/c1-10(8,9)7-5-2-3-6-4-5;/h5-7H,2-4H2,1H3;1H
InChI Key
XGRUMZMLFKHAFW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at Room Tem.
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l20611-n-pyrrolidin-3-yl-methanesulfonamide-hydrochloride.html
Synonym
n-(pyrrolidin-3-yl)methanesulfonamide hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l20611-n-pyrrolidin-3-yl-methanesulfonamide-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)