Merck
ADV638390779
AChemBlock
1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-6-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
169.61
MDL番号:
Iupac Name
1H-pyrrolo[3,2-b]pyridin-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7N3.ClH/c8-5-3-7-6(10-4-5)1-2-9-7;/h1-4,9H,8H2;1H
InChI Key
MKNYEDUZVUDNIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
brown solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l18497-1h-pyrrolo-3-2-b-pyridin-6-amine-hydrochloride.html
Synonym
1h-pyrrolo[3,2-b]pyridin-6-amine hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l18497-1h-pyrrolo-3-2-b-pyridin-6-amine-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)