Merck
ADV509448357
AChemBlock
Methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.62
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO2.ClH/c1-4-5(3-7-4)6(8)9-2;/h4-5,7H,3H2,1-2H3;1H
InChI Key
TVJIWRQAMQUMPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
white solid
Product Link
https://www.achemblock.com/l14496-methyl-2-methylazetidine-3-carboxylate-hydrochloride.html
Synonym
methyl 2-methylazetidine-3-carboxylate hydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.achemblock.com/l14496-methyl-2-methylazetidine-3-carboxylate-hydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)