Merck
ADV465749746
AChemBlock
tert-Butyl 5-hydroxy-1H-indazole-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.25
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 5-hydroxy-1H-indazole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H14N2O3/c1-12(2,3)17-11(16)14-10-5-4-9(15)6-8(10)7-13-14/h4-7,15H,1-3H3
InChI Key
RUVAJUODOYPQDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
pale brown powder
Product Link
https://www.achemblock.com/h-8712-tert-butyl-5-hydroxy-1h-indazole-1-carboxylate.html
Synonym
tert-butyl 5-hydroxy-1h-indazole-1-carboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/h-8712-tert-butyl-5-hydroxy-1h-indazole-1-carboxylate.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)