Merck
ADV465749461
AChemBlock
5-Chloropyrimidin-4-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
130.53
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-4(3H)-pyrimidinone
Inchi Code
1S/C4H3ClN2O/c5-3-1-6-2-7-4(3)8/h1-2H,(H,6,7,8)
InChI Key
JPSKJAPKTIXPSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.achemblock.com/10588-5-chloropyrimidin-4-ol.html
Synonym
5-chloropyrimidin-4-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/10588-5-chloropyrimidin-4-ol.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)