Merck
ADV412111255
AChemBlock
2,2-Dimethylbut-3-yn-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
98.14
MDL番号:
Iupac Name
2,2-dimethyl-3-butyn-1-ol
Inchi Code
1S/C6H10O/c1-4-6(2,3)5-7/h1,7H,5H2,2-3H3
InChI Key
MUFXMRZBDPZSCV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.97
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/g-7458-2-2-dimethylbut-3-yn-1-ol.html
Synonym
2,2-dimethylbut-3-yn-1-ol
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/g-7458-2-2-dimethylbut-3-yn-1-ol.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)