Merck
ADV412110325
AChemBlock
1-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.25
MDL番号:
Iupac Name
1-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H16N4/c1-7-9(8(2)12-11-7)13-5-3-10-4-6-13/h10H,3-6H2,1-2H3,(H,11,12)
InChI Key
YKRUVXPOPBITEA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Physical Form
light yellow solid
Product Link
https://www.achemblock.com/f-4666-1-3-5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl-piperazine.html
Synonym
1-(3,5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl)piperazine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/f-4666-1-3-5-dimethyl-1h-pyrazol-4-yl-piperazine.html