Merck
ADV412110304
AChemBlock
1-Benzylazetidin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.16
MDL番号:
Iupac Name
1-benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2.2ClH/c11-10-7-12(8-10)6-9-4-2-1-3-5-9;;/h1-5,10H,6-8,11H2;2*1H
InChI Key
HSJBWUKPJLINKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
0.95
Country of Origin
CN
Physical Form
colorless liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/f-4642-1-benzylazetidin-3-amine-dihydrochloride.html
Synonym
1-benzylazetidin-3-amine dihydrochloride
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/f-4642-1-benzylazetidin-3-amine-dihydrochloride.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)