Merck
ADV371425507
AChemBlock
cis-4-Amino-3-(methoxy)tetrahydropyran
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
131.17
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-1,5-anhydro-3,4-dideoxy-2-O-methyl-D-erythro-pentitol
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-8-6-4-9-3-2-5(6)7/h5-6H,2-4,7H2,1H3/t5-,6+/m1/s1
InChI Key
OHVYRLNUMZHWIK-RITPCOANSA-N
保管温度
Store at 0-8 C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Physical Form
yellow liquid
Product Link
https://www.achemblock.com/c-3418-cis-4-amino-3-methoxy-tetrahydropyran.html
Synonym
(3r,4r)-3-methoxytetrahydro-2h-pyran-4-amine
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.achemblock.com/c-3418-cis-4-amino-3-methoxy-tetrahydropyran.html