Merck
AC5H95E5E5CE
Accela ChemBio Inc.
Cyclohexyl 2-Chloroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.64
MDL番号:
Iupac Name
cyclohexyl chloroacetate
Inchi Code
1S/C8H13ClO2/c9-6-8(10)11-7-4-2-1-3-5-7/h7H,1-6H2
InChI Key
IBFHBLOKQVCABG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to tan liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY279153&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY279153.pdf