Merck
AC5H93DE83FC
Accela ChemBio Inc.
5-[Bis(Cbz)amino]-4-bromo-1-methylpyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
444.28
MDL番号:
Iupac Name
benzyl ((benzyloxy)carbonyl)(4-bromo-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C20H18BrN3O4/c1-23-18(17(21)12-22-23)24(19(25)27-13-15-8-4-2-5-9-15)20(26)28-14-16-10-6-3-7-11-16/h2-12H,13-14H2,1H3
InChI Key
YJNCADCXFPFHBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to tan solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY272128&attname=GoodsCode
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY272128.pdf