Merck
AC5428452747
Accela ChemBio Inc.
3-(Methoxymethoxy)propanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
115.13
MDL番号:
Iupac Name
3-(methoxymethoxy)propanenitrile
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-7-5-8-4-2-3-6/h2,4-5H2,1H3
InChI Key
MUVWMUZOKVFLMD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY028246&attname=GoodsCode
ピクトグラム
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY028246.pdf