Merck
AC5410537750
Accela ChemBio Inc.
Methyl 5-(3-Pyridyl)isoxazole-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
204.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-(3-pyridinyl)-3-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-14-10(13)8-5-9(15-12-8)7-3-2-4-11-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
IJYBKCVFGWEEKG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
White to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY015172&attname=GoodsCode
ピクトグラム
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY015172.pdf