Merck
AC5388701756
Accela ChemBio Inc.
alpha-Methyl-2-furanethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.16
MDL番号:
Iupac Name
1-(2-furyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-6(8)5-7-3-2-4-9-7/h2-4,6,8H,5H2,1H3
InChI Key
PGFZSINXOZLDPL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Colorless to yellow liquid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY021784&attname=GoodsCode
ピクトグラム
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY021784.pdf