Merck
AC5372910347
Accela ChemBio Inc.
1-Chloro-4-hydrazinophthalazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
194.62
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-4-hydrazinophthalazine
Inchi Code
1S/C8H7ClN4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11-10)13-12-7/h1-4H,10H2,(H,11,13)
InChI Key
UQTJGZYAFKMABR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
+4C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Pale yellow to brown solid
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY008372&attname=GoodsCode
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY008372.pdf