Merck
AC5372907986
Accela ChemBio Inc.
1-(4-Fluoro-2-nitrophenyl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
1-(4-fluoro-2-nitrophenyl)piperazine
Inchi Code
1S/C10H12FN3O2/c11-8-1-2-9(10(7-8)14(15)16)13-5-3-12-4-6-13/h1-2,7,12H,3-6H2
InChI Key
ZPYLKZRKXDCEQI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
RT
Physical Form
Orange Powder
Product Link
http://www.accelachem.com/cn/search.html?keyword=SY002267&attname=GoodsCode
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
http://pdf.accelachem.com/cn/msds/SY002267.pdf
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)