Merck
AABH99A4ADD9
AA BLOCKS, INC.
(E)-methyl 3-(3-oxocyclohex-1-en-1-yl)acrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.2
MDL番号:
Iupac Name
methyl (E)-3-(3-oxocyclohex-1-en-1-yl)acrylate
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-13-10(12)6-5-8-3-2-4-9(11)7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+
InChI Key
SZLLQPAPBZDENU-AATRIKPKSA-N
保管温度
2~8C
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/1280213-99-1
Synonym
(E)-methyl 3-(3-oxocyclohex-1-en-1-yl)acrylate
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=1280213-99-1