Merck
AABH99A49A22
AA BLOCKS, INC.
N-[4-(3-Thienyl)-1,3-thiazol-2-yl]guanidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.31
MDL番号:
Iupac Name
N-[4-(3-thienyl)-1,3-thiazol-2-yl]guanidine
Inchi Code
1S/C8H8N4S2/c9-7(10)12-8-11-6(4-14-8)5-1-2-13-3-5/h1-4H,(H4,9,10,11,12)
InChI Key
LDRPCAKURPEDJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/760903-26-2
Synonym
N-[4-(3-Thienyl)-1,3-thiazol-2-yl]guanidine; .
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=760903-26-2