Merck
AABH99A4949C
AA BLOCKS, INC.
2-amino-5-propyl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
186.23
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5-propylthiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H10N2O2S/c1-2-3-4-5(6(10)11)9-7(8)12-4/h2-3H2,1H3,(H2,8,9)(H,10,11)
InChI Key
KTWNXVSKBCNPGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/899350-60-8
Synonym
2-amino-5-propylthiazole-4-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=899350-60-8