Merck
AABH99A461FF
AA BLOCKS, INC.
4H,5H,6H,7H,8H,9H-cycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.3
MDL番号:
Iupac Name
4,5,6,7,8,9-hexahydrocycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H14O2S/c12-11(13)10-7-8-5-3-1-2-4-6-9(8)14-10/h7H,1-6H2,(H,12,13)
InChI Key
XKWUEZYMRWQSOI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/40133-09-3
Synonym
4H,5H,6H,7H,8H,9H-cycloocta[b]thiophene-2-carboxylic acid
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=40133-09-3